Documenti fondamentali
W324426
Sigma-Aldrich
2,3,5-Trimethylpyrazine
greener alternative
natural, ≥95%, FG
Sinonimo/i:
Potato pyrazine
Scegli un formato
W324426-SAMPLE-K
CHF 62.60
100 G
CHF 432.00
1 KG
CHF 4’130.00
CHF 62.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W324426-SAMPLE-K
CHF 62.60
100 G
CHF 432.00
1 KG
CHF 4’130.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.17
Numero FEMA:
3244
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
14.019
NACRES:
NA.21
CHF 62.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥95%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤0.3% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.5040 (lit.)
P. ebollizione
171-172 °C (lit.)
Densità
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
cocoa; musty; nutty; peanut; potato
Stringa SMILE
Cc1cnc(C)c(C)n1
InChI
1S/C7H10N2/c1-5-4-8-6(2)7(3)9-5/h4H,1-3H3
IAEGWXHKWJGQAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,3,5-Trimethylpyrazine is a volatile organic flavor component of roasted coffee beans [1], cooked rice [2] and soy paste.[3] It has baked goods, roasted barley, cocoa, coffee, popcorn, baked potatoes, roasted peanut like odor.[3]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Applicazioni
2,3,5-Trimethylpyrazine can be used as a flavor ingredient in food industries.[4]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Analysis of roasted coffee bean volatiles by using comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry
Ryan D, et al.
Journal of Chromatography A, 1054(1-2), 57-65 (2004)
Safety assessment of 2-ethyl-3,(5 or 6) dimethylpyrazine as a food ingredient
Burdock GA and Carabin IG
Regulatory Toxicology and Pharmacology, 50(3), 303-312 (2008)
Effects of odor generated from the glycine/glucose Maillard reaction on human mood and brainwaves
Zhou L, et al.
Food & Function, 7(6), 2574-2581 (2016)
Characterization of the volatile substances and aroma components from traditional soypaste.
Zhang Y, et al.
Molecules (Basel), 15(5), 3421-3427 (2010)
Deng-Rong Xiao et al.
Scientific reports, 5, 17120-17120 (2015-11-27)
The aroma attributes of sulfurous, mushroom and earthy are the most important characteristics of the aroma of Tuber melanosporum. However, these three aroma attributes are absent in the T. melanosporum fermentation system. To improve the quality of the aroma, repeated