PHR1136
Guaiacolo
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-Metossifenolo, Catecolo monometil-etere, Pirocatecolo monometil-etere
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0000619
traceable to USP 1300004
Densità del vapore
4.27 (vs air)
Tensione di vapore
0.11 mmHg ( 25 °C)
Famiglia di API
guaiacol
CdA
current certificate can be downloaded
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.543 (lit.)
P. ebollizione
205 °C (lit.)
Punto di fusione
26-29 °C (lit.)
Densità
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)