Documenti fondamentali
8.18455
Sigma-Aldrich
Eugenol
for synthesis
Sinonimo/i:
Eugenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol
Scegli un formato
100 ML
CHF 37.70
500 ML
CHF 132.00
CHF 37.70
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
CHF 37.70
500 ML
CHF 132.00
About This Item
Formula condensata:
2-(CH3O)-4-(CH2=CHCH2)C6H3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
164.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
202-589-1
NACRES:
NA.22
CHF 37.70
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
<0.1 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
1930 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
252 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-9.2 °C
Temp. transizione
flash point >110 °C
Densità
1.07 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(C)c1c(ccc(c1)CC=C)O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.064 - 1.066
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
255.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
124 °C - closed cup