Isoeugenol is considered to have low water solubility, due to its hydrophobic nature. Its solubility in water is approximately 0.1 g/L at room temperature.
W246808
Isoeugenol
mixture of cis and trans, 99%, FG
Sinonimo/i:
2-Methoxy-4-propenylphenol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.575 (lit.)
P. ebollizione
132 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.082 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
clove; woody; spicy; sweet
Stringa SMILE
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Ar(24208)
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
What's the water solubility of isoeugenol? It's not in the SDS.
1 answer-