Documenti fondamentali
W221902
Sigma-Aldrich
Butyraldehyde
≥96.0%
Sinonimo/i:
Butanal
Scegli un formato
W221902-SAMPLE-K
CHF 62.10
1 KG
CHF 108.00
4 KG
CHF 209.00
20 KG
CHF 555.00
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W221902-SAMPLE-K
CHF 62.10
1 KG
CHF 108.00
4 KG
CHF 209.00
20 KG
CHF 555.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
Numero FEMA:
2219
Beilstein:
506061
Numero CE:
N° CoE:
91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.003
NACRES:
NA.21
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
90 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥96.0%
Temp. autoaccensione
390 °F
Limite di esplosione
12.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.380 (lit.)
P. ebollizione
75 °C (lit.)
Punto di fusione
−96 °C (lit.)
Densità
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
cocoa; green; musty; pungent
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Taste at 10 ppm
Altre note
Natural occurrence: Apple, pear, carrot, white bread, beer, cooked rice.
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Daniel Norberg et al.
Journal of computational chemistry, 29(3), 392-406 (2007-07-04)
The stepwise and concerted pathways for the McLafferty rearrangement of the radical cations of butanal (Bu(+)) and 3-fluorobutanal (3F-Bu(+)) are investigated with density functional theory (DFT) and ab initio methods in conjunction with the 6-311+G(d,p) basis set. A concerted transition
N Gregory et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 44(8), 1223-1227 (2006-03-17)
Bovine soles and shavings from the heel were used in laboratory tests that examined the softening and swelling effects of rainwater, cow slurry (faeces plus urine), urine, silage effluent, and washings from recently laid concrete. Formalin, glutaraldehyde and butyraldehyde were
Zhifeng Huang et al.
PloS one, 7(5), e36423-e36423 (2012-05-11)
Keratinocyte growth factor 1 (KGF-1) has proven useful in the treatment of pathologies associated with dermal adnexae, liver, lung, and the gastrointestinal tract diseases. However, poor stability and short plasma half-life of the protein have restricted its therapeutic applications. While
Zhifeng Huang et al.
PloS one, 6(6), e20669-e20669 (2011-06-16)
As one of fibroblast growth factor (FGF) family members, FGF21 has been extensively investigated for its potential as a drug candidate to combat metabolic diseases. In the present study, recombinant human FGF21 (rhFGF21) was modified with polyethylene glycol (PEGylation) in
Adi Mizrahi et al.
Nature neuroscience, 6(11), 1201-1207 (2003-10-07)
In many regions of the adult mammalian brain, pronounced changes in synaptic input caused by lesions or severe sensory deprivation induce marked sprouting or retraction of neuronal dendrites. In the adult olfactory bulb, adult neurogenesis produces less pronounced, but continuously