W200303
Acetaldeide
FG
Sinonimo/i:
Etanale
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Densità del vapore
1.52 (vs air)
Tensione di vapore
14.63 psi ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
365 °F
Limite di esplosione
60 %
Impurezze
≤0.07% paraldehyde (GC)
≤0.25% acetic acid
Indice di rifrazione
n20/D 1.332 (lit.)
pH
5 (20 °C)
P. eboll.
21 °C (lit.)
Punto di fusione
−125 °C (lit.)
Densità
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
ethereal
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Ratti a cui è stato somministrato per via orale alcol etilico per un tempo prolungato mostrano istopatologia dell'epididimo e della vescicola seminale, insieme a cambiamenti nella composizione dei metaboliti luminali. La ricerca rivela l'impatto del consumo prolungato di alcol etilico sugli organi riproduttivi dei ratti, evidenziando cambiamenti significativi nella composizione dei metaboliti, come l'acetaldeide (Taoto et al., 2024). DOI: 10.3390/biomedicines12051010.
- La carenza di ALDH2 aggrava la fibrosi polmonare attraverso la disfunzione mitocondriale e l'invecchiamento nei fibroblasti. Lo studio esplora il modo in cui la carenza di ALDH2 aggrava la fibrosi polmonare, con l'acetaldeide che gioca un ruolo significativo nella disfunzione mitocondriale e nell'invecchiamento dei fibroblasti (Wei et al., 2024). DOI: 10.1016/j.ajpath.2024.04.008.
- Identificazione dell'acetaldeide sulla base di pattern plasmonici di una nanostruttura d'oro coniugata con cromoforo e H2O2: una nuova piattaforma per l'analisi rapida e a basso costo di agenti cancerogeni mediante test economicamente accessibile con striscia colorimetrica (CATS). Questo articolo presenta un metodo innovativo per rilevare l'acetaldeide utilizzando una nanostruttura d'oro, sottolineando il suo potenziale per un'analisi rapida ed economica degli agenti cancerogeni (Farshchi et al., 2024). DOI: 10.1039/d4ra02814g.
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-38.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-38.89 °C - closed cup