E29109
2-Ethylhexanal
96%
Sinonimo/i:
2-Ethylcapronaldehyde
Saggio
96%
Stato
liquid
Impurezze
<4% 2-ethylhexanoic acid
Indice di rifrazione
n20/D 1.415 (lit.)
P. ebollizione
55 °C/13.5 mmHg (lit.)
Densità
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)C(CC)CCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3
LGYNIFWIKSEESD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?