Documenti fondamentali
W219606
Sigma-Aldrich
Butyl formate
≥97%, FG
Sinonimo/i:
n-Butyl formate, Butyl menthanoate, Formic acid butyl ester
Scegli un formato
W219606-SAMPLE
CHF 60.20
1 KG
CHF 116.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W219606-SAMPLE
CHF 60.20
1 KG
CHF 116.00
About This Item
Formula condensata:
HCOO(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Numero FEMA:
2196
Beilstein:
1742108
Numero CE:
N° CoE:
501
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.163
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.389 (lit.)
P. ebollizione
106-107 °C (lit.)
Densità
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; plum; rum
Stringa SMILE
CCCCOC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-7-5-6/h5H,2-4H2,1H3
NMJJFJNHVMGPGM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Butyl formate is an aliphatic ester that can be used as a food flavoring agent.[1]
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 339-340 (1997)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 339-340 (1997)