Documenti fondamentali
270776
Sigma-Aldrich
tert-Butyl formate
99%
Sinonimo/i:
Formic acid tert-butylester
Scegli un formato
5 G
CHF 113.00
25 G
CHF 323.00
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 113.00
25 G
CHF 323.00
About This Item
Formula condensata:
HCOOC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Beilstein:
1738871
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 113.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. ebollizione
82-83 °C (lit.)
Densità
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-5(2,3)7-4-6/h4H,1-3H3
RUPAXCPQAAOIPB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
tert-Butyl formate is an organic chemical compound obtained during the decomposition of methyl tert-butyl ether (MTBE).
Applicazioni
tert-Butyl formate can be used as a reagent in the direct carbonylation of benzyl halides in the presence of a rhodium catalyst.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
15.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Etilenossido certified reference material, 2000 μg/mL in dichloromethane, ampule of 1 mL
Supelco
CRM47949
Etilenossido
tert-Butanol anhydrous, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471712
tert-Butanol
K F Chen et al.
Water environment research : a research publication of the Water Environment Federation, 81(7), 687-694 (2009-08-21)
The objective of this study was to evaluate the feasibility of using ferrous ion-activated persulfate oxidation to remediate groundwater contaminated with methyl tert-butyl ether (MTBE). In this study, batch experiments were conducted to evaluate the effects of various factors on