Documenti fondamentali
261521
Sigma-Aldrich
Butyl formate
97%
Sinonimo/i:
Formic acid butyl ester
Scegli un formato
250 ML
CHF 70.30
CHF 70.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 70.30
About This Item
Formula condensata:
HCOO(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.13
Beilstein:
1742108
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 70.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.389 (lit.)
P. ebollizione
106-107 °C (lit.)
Densità
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOC=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-7-5-6/h5H,2-4H2,1H3
NMJJFJNHVMGPGM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Absolute rate coefficient for the reaction of Cl atom with butyl formate has been measured by laser photolysis-resonance fluorescence technique[1].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Methyl formate anhydrous, 99%
Sigma-Aldrich
291056
Methyl formate
Etilacetato anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
270989
Etilacetato
Absolute rate constants for the reactions of Cl atoms with a series of esters.
Notario A, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 102(18), 3112-3117 (1998)