Documenti fondamentali
T5400
Sigma-Aldrich
Tetrabromothiophene
ReagentPlus®, 99%
Scegli un formato
25 G
CHF 95.10
CHF 95.10
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 95.10
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4Br4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
399.72
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 95.10
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
P. ebollizione
326 °C (lit.)
Punto di fusione
116-118 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1sc(Br)c(Br)c1Br
InChI
1S/C4Br4S/c5-1-2(6)4(8)9-3(1)7
AVPWUAFYDNQGNZ-UHFFFAOYSA-N
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Selenophene 97%
Sigma-Aldrich
367141
Selenophene
Thiophene ≥99%
Sigma-Aldrich
T31801
Thiophene