Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 88.30 CHF 66.22 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H2Br2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.93
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-542-6
Beilstein/REAXYS Number:
107512
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
CHF 66.22
Prezzo di listinoCHF 88.30Risparmia il 25%Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.632 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
density
2.137 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1ccsc1Br
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-2-7-4(3)6/h1-2H
InChI key
ATRJNSFQBYKFSM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description - |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form solid | form solid | form liquid |
| density 2.137 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density 2.157 g/mL at 25 °C |
| bp 218-219 °C (lit.) | bp - | bp 100-102 °C/0.5 mmHg (lit.) | bp - |
| refractive index n20/D 1.632 (lit.) | refractive index - | refractive index - | refractive index n20/D 1.632 |
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto di infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Avvertenze di sicurezza
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?