Documenti fondamentali
SYND451910
Synthware Dean Stark distillation receiver
10 mL, joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware D451910, Dean-Stark apparatus, Dean-Stark trap
Scegli un formato
1 EA
CHF 192.00
CHF 192.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 192.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
CHF 192.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware D451910
Capacità
10 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
For easy separation of water from reaction or distillation system. Graduated with 2 mm PTFE stopcock.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)