Documenti fondamentali
SYND451410
Synthware Dean Stark distillation receiver
10 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware D451410, Dean-Stark apparatus, Dean-Stark trap
Scegli un formato
1 EA
CHF 188.00
CHF 188.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 188.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
CHF 188.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware D451410
Capacità
10 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
For easy separation of water from reaction or distillation system. Graduated with 2 mm PTFE stopcock.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)