Documenti fondamentali
Z202541
Sigma-Aldrich
Aldrich® Dean-Stark trap
capacity 12 mL, joint: ST/NS 14/20
Scegli un formato
1 EA
CHF 264.00
CHF 264.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 264.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 264.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS14/20
Capacità
12 mL
Clearance braccio laterale
80 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents lighter than water. Each Dean-Stark trap (Ungraduated) comes standard with a 4 mm bore PTFE stopcock. The 12 mL and 25 mL traps use a 2 mm bore. Provides ample clearance with thick walled aluminum heating mantles.
Suggested flask size: 50 mL - 5 L
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)