Documenti
R960837
1-(2-OXO-2-PHENYLETHYL)-4-AZA-1-AZONIABICYCLO(2.2.2)OCTANE BROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H19BrN2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.224
Numero MDL:
Altre note