Documenti
R262501
(4-ISOPROPOXY-PHENYL)-((PYRIDINE-4-CARBONYL)-HYDRAZONO)-ACETIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H17N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.343
Numero MDL:
Altre note