Documenti fondamentali
QBD10594
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®24-MAL
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Scegli un formato
25 MG
CHF 361.00
500 MG
CHF 3’060.00
CHF 361.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
CHF 361.00
500 MG
CHF 3’060.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C76H122N4O29
Peso molecolare:
1555.79
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
CHF 361.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)NCCC(N2C(C=CC=C3)=C3C#CC(C=CC=C4)=C4C2)=O
InChI
ABMCAJWJYKSVIS-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
DBCO-dPEG®24-MAL can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by using copper-free "click" chemistry with the DBCO and reaction of the maleimide with a free thiol.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)