Documenti fondamentali
QBD11204
Sigma-Aldrich
Bromoacetamido-dPEG ®11-azide
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol
Scegli un formato
100 MG
CHF 525.00
CHF 525.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 525.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H51BrN4O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
691.61
Codice UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
CHF 525.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
BrCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C26H51BrN4O12/c27-25-26(32)29-1-3-33-5-7-35-9-11-37-13-15-39-17-19-41-21-23-43-24-22-42-20-18-40-16-14-38-12-10-36-8-6-34-4-2-30-31-28/h1-25H2,(H,29,32)
NCUYWFZRLBRWFD-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Bromoacetamido-dPEG®₁₁-azide can be used to conjugate two different proteins or an antibody with a payload by reaction of the bromoacetamido with a free thiol and by using copper-catalyzed "click" chemistry with the azide to react with terminal alkynes or strained alkynes.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)