870126P
Avanti
16:0 azidocaproyl PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870126P, powder
Sinonimo/i:
16:0 azidocaproyl PE, 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(6-azidohexanoyl) (ammonium salt)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 g (870126P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (870126P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (870126P-25mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 870126P
Tipo di lipide
click reagents
headgroup modified lipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available