P73005
Pyromellitic diimide
97%
Sinonimo/i:
Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic diimide, Reillex® 402
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
>320 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1NC(=O)c2cc3C(=O)NC(=O)c3cc12
InChI
1S/C10H4N2O4/c13-7-3-1-4-6(10(16)12-8(4)14)2-5(3)9(15)11-7/h1-2H,(H,11,13,15)(H,12,14,16)
UGQZLDXDWSPAOM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3