Documenti
178586
Sigma-Aldrich
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic dianhydride
99%
Sinonimo/i:
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3,5,6-tetracarboxylic 2,3:5,6-dianhydride, Bicyclooctenetetracarboxylic dianhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)C2[C@@H]3C=C[C@H](C12)C4C3C(=O)OC4=O
InChI
1S/C12H8O6/c13-9-5-3-1-2-4(7(5)11(15)17-9)8-6(3)10(14)18-12(8)16/h1-8H/t3-,4+,5?,6?,7?,8?
XLOGCGOPKPCECW-YSXAZQPSSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3