932221
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic dianhydride
≥98%
Sinonimo/i:
6,13-Dioxatetracyclo[6.6.2.04,16.011,15]hexadeca-1(15),2,4(16),8,10-pentaene-5,7,12,14-tetrone, Isochromeno[6,5,4-def]isochromene-1,3,6,8-tetraone, NTDA, Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride, NTCDA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
sublimed grade
Livello qualitativo
Saggio
≥98 (elemental analysis)
≥98%
Perdita
0.5% TGA, > 270 °C (weight loss)
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
dichloromethane: soluble
Fluorescenza
λem 392 nm±10 nm in dichloromethane
λ
in dichloromethane
Assorbanza UV
λ: 366 nm±5 nm Amax
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)c2ccc3C(=O)OC(=O)c4ccc1c2c34
InChI
1S/C14H4O6/c15-11-5-1-2-6-10-8(14(18)20-12(6)16)4-3-7(9(5)10)13(17)19-11/h1-4H
YTVNOVQHSGMMOV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)