N818
1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic dianhydride
Sinonimo/i:
NTCDA
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder
Livello qualitativo
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Caratteristiche del semiconduttore
N-type (mobility=0.003 cm2/V·s)
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)c2ccc3C(=O)OC(=O)c4ccc1c2c34
InChI
1S/C14H4O6/c15-11-5-1-2-6-10-8(14(18)20-12(6)16)4-3-7(9(5)10)13(17)19-11/h1-4H
YTVNOVQHSGMMOV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Fabrication procedure of organic field effect transistor device using a soluble pentacene precursor.