P2880
Propionylthiocholine iodide
≥98%
Sinonimo/i:
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide propionate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
200-202 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[I-].CCC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C8H18NOS.HI/c1-5-8(10)11-7-6-9(2,3)4;/h5-7H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
BJQIXLJDWWVGAE-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3