Vai a
A5751
Acetylthiocholine iodide
≥98% (TLC), powder or crystals
Sinonimo/i:
(2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide acetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 32.50
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 61.20
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 219.00
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 822.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3COSCH2CH2N(CH3)3I
Numero CAS:
Peso molecolare:
289.18
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-474-1
Beilstein/REAXYS Number:
3916578
MDL number:
CHF 32.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder or crystals
color
white
mp
205-210 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[I-].CC(=O)SCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NOS.HI/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NTBLZMAMTZXLBP-UHFFFAOYSA-M
General description
Acetylcholinesterase substrate and nicotinic acetylcholine receptor agonist.
Application
Substrate for the colorimetric determination of acetylcholinesterase activity.
Acetylthiocholine iodide has been used as a substrate in the preparation of acetylcholine esterase (AChE) assay working solution for AChE activity assay. It has also been used as a component in phosphate buffer (PB) for cholinesterase assay.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
01480A5626P2880
description
≥98% (TLC), powder or crystals
description
≥99.0% (AT)
description
≥99% (TLC), powder
description
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (AT)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98%
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetylthiocholine iodide
Pittogrammi
Skull and crossbones
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
  1. Is the powder form of Acetylthiocholine iodide suitable for Ellman's assay or do you have to prepare it into a solution? If so, do you have any guide on how to prepare it into a solution?
    1 answer
    1. This product has not been tested for suitability in the Ellman's Assay, however it has been cited in the publication below. In addition, see product D8130, DTNB Ellman's reagent.
      Cholinesterase assay by an efficient fixed time endpoint method
      https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4473035/