Documenti fondamentali
P199
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-2-butanamine hydrochloride
Scegli un formato
5 MG
CHF 145.00
CHF 145.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 145.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H15N · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 145.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Punto di fusione
143-144 °C
Stringa SMILE
Cl.CCC(N)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-2-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9;/h3-7,10H,2,8,11H2,1H3;1H
RHTQCQVKUHGGAP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)