Documenti
SML0745
Sigma-Aldrich
NS6180
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl]-2H-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H12F3NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
323.33
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C16H12F3NOS/c17-16(18,19)12-5-3-4-11(8-12)9-20-13-6-1-2-7-14(13)22-10-15(20)21/h1-8H,9-10H2
ZUIJXKLTUFCDGO-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
NS6180 is a novel inhibitor of the intermediate-conductance Ca2+-activated K+ channel (KCa3.1) The IC50 of NS6180 against cloned human KCa3.1 is 9 nM. The compound blocks proliferation and production of IL-2 and IFNγ with sub-micromolar potencies in either ConA or PMA/ionomycin challenged rat splenocytes.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
We offer many products related to potassium channels for your research needs.