SML2756
Bremelanotide acetate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
Ac-Nle-Asp-His-D-Phe-Arg-Trp-Lys (Asp-Lys), acetate salt, Acetyl-[Nle4, Asp5, D-Phe7, Lys10]-cyclo-α-melanocyte, PT 141 acetate, PT-141 acetate, PT141 acetate
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to off-white
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3