Documenti
O8704
Sigma-Aldrich
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
98%
Sinonimo/i:
1,4-Epoxycyclohexane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.448 (lit.)
P. eboll.
119 °C/713 mmHg (lit.)
Densità
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1C[C@@H]2CC[C@H]1O2
InChI
1S/C6H10O/c1-2-6-4-3-5(1)7-6/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
YPWFNLSXQIGJCK-OLQVQODUSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup