Documenti
152544
Sigma-Aldrich
4-Vinyl-1-cyclohexene 1,2-epoxide, mixture of isomers
98%
Sinonimo/i:
1,2-Epoxy-4-vinylcyclohexane, 1-Vinyl-3,4-epoxycyclohexane, 3,4-Epoxycyclohexylethylene, 3-Ethenyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane, Vinyl-3,4-epoxycyclohexane, Vinylcyclohexene oxide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.469 (lit.)
P. eboll.
169 °C (lit.)
Densità
0.952 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CC1CCC2OC2C1
InChI
1S/C8H12O/c1-2-6-3-4-7-8(5-6)9-7/h2,6-8H,1,3-5H2
SLJFKNONPLNAPF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Kelli L Hvorecny et al.
Structure (London, England : 1993), 25(5), 697-707 (2017-04-11)
Pseudomonas aeruginosa secretes an epoxide hydrolase with catalytic activity that triggers degradation of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) and perturbs other host defense networks. Targets of this CFTR inhibitory factor (Cif) are largely unknown, but include an epoxy-fatty