Documenti fondamentali
175188
Sigma-Aldrich
Cyclopentene oxide
98%
Sinonimo/i:
1,2-Epoxycyclopentane, 6-Oxabicyclo[3.1.0]hexane
Scegli un formato
5 G
CHF 129.00
25 G
CHF 400.00
CHF 129.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 129.00
25 G
CHF 400.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.12
Beilstein:
102495
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 129.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
102 °C (lit.)
Densità
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CC2OC2C1
InChI
1S/C5H8O/c1-2-4-5(3-1)6-4/h4-5H,1-3H2
GJEZBVHHZQAEDB-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)