Documenti
B9750
Sigma-Aldrich
Benzophenone-3,3′,4,4′-tetracarboxylic dianhydride
98%
Sinonimo/i:
4,4′-Carbonyldiphthalic anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H6O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
322.23
Beilstein:
761777
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Densità del vapore
1.4 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 0 °C)
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
975 °F
Limite di esplosione
16 %
Punto di fusione
218-222 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)c2cc(ccc12)C(=O)c3ccc4C(=O)OC(=O)c4c3
InChI
1S/C17H6O7/c18-13(7-1-3-9-11(5-7)16(21)23-14(9)19)8-2-4-10-12(6-8)17(22)24-15(10)20/h1-6H
VQVIHDPBMFABCQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Benzophenone-3,3′,4,4′-tetracarboxylic acid is formed by hydrolysis, it can be converted to the dianhydride by treating with Ac2O (molar ratio 4 to 1 of acid).The dianhydride is used to synthesize polyimides, which are highly flexible in nature due to the presence of keto and carbonyl groups in the dianhydride molecule. The keto and carbonyl groups subsequently increase the spacing between the imide rings enhancing the solubility and processibility.
Applicazioni
Used in the synthesis of polyimides.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Armarego WLF and Chai C
Purification of Laboratory Chemicals (2012)