This stated origin of this product is synthetic organic.
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 37.90 |
5 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 93.10 |
Informazioni su questo articolo
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
powder
mp
94-97 °C (lit.)
functional group
ketone, phenyl
SMILES string
O=C1C=C(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-10H
InChI key
VHBFFQKBGNRLFZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA3(140), ANPEP(290), CYP1A2(1544)
mouse ... Hexa(15211)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Ar(24208), Gabra2(29706)
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% | description analytical standard | description analytical standard | description ≥99.0% (TLC) |
| assay ≥99.0% | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.0% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form - | form - |
| mp 94-97 °C (lit.) | mp 94-97 °C (lit.) | mp 245-247 °C (lit.) | mp - |
| Gene Information human ... ADORA3(140), ANPEP(290), CYP1A2(1544) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| functional group ketone, phenyl | functional group - | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flavone
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
Is the origin of flavone F2003 natural or synthetic?
1 answer-