Vai a
L2880
Lipopolisaccaridi
purified by phenol extraction
Lipopolysaccharides from Escherichia coli O55:B5
Sinonimo/i:
LPS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
297-473-0
NACRES:
NA.25
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
Quality Segment
form
lyophilized powder
purified by
phenol extraction
technique(s)
cell based assay: suitable
impurities
<3% Protein (Lowry)
color
off-white to tan
solubility
water: soluble
application(s)
cell analysis
clinical research
life science and biopharma
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
I lipopolisaccaridi (LPS) sono glicolipidi,[1] una combinazione di unità glucidiche legate a uno o più acidi grassi, presenti sulla parete cellulare dei batteri Gram-negativi. Gli LPS sono componenti essenziali della membrana esterna dei batteri Gram-negativi e la loro struttura è composta da lipide A (un fosfolipide a base di glucosammina), un breve core oligosaccaridico e un polisaccaride distale (antigene O).
Application
I lipopolisaccaridi (LPS) sono componenti caratteristici della parete cellulare dei batteri gram negativi. Il LPS e la sua frazione lipide A stimolano le cellule del sistema immunitario innato attraverso il recettore Toll-like 4 (TLR4), un elemento della famiglia delle proteine recettoriali Toll-like, che riconosce i profili molecolari associati ai patogeni (PAMP) comuni.
Il lipopolisaccaride ottenuto da Escherichia coli O55:B5 è stato usato:
  • per stimolare gli epatociti e le cellule non parenchimali;
  • per stimolare la milza e studiare l'espressione del gene Malitaf nel pesce Megalobrama amblycephala;
  • come componente del modello di epatite fulminante basato su concanavalina A (ConA) e D-galattosammina/lipopolisaccaride (D-GalN/LPS) per studiare l'effetto del composto naturale esperetina;
  • per verificare la vitalità delle cellule staminali mesenchimali derivate da villi coriali umani (hCMSCs) nel saggio del metil tiazolil tetrazolio (MTT);[2]
  • per indurre tossicità oligodendrocitaria per valutare gli effetti protettivi di alcuni composti;
  • per indurre sarcopenia nei ratti per valutare gli effetti antiossidanti della curcumina caricata su idrossiapatite sottoposta a modifiche idrofobe sulla sua superficie[3]
Biochem/physiol Actions
I lipopolisaccaridi costituiscono una barriera protettiva impermeabile agli antibiotici e ai sali biliari, che assicura ai batteri Gram-negativi una resistenza innata. Gli LPS sono implicati nella patogenicità dei batteri, dato che sono il primo componente batterico presentato al sistema immunitario dell'ospite. Sono considerati perciò endotossine e antigeni altamente immunogeni in grado di indurre una risposta immunitaria. Il lipide A degli LPS stimola le cellule ospiti attivando il recettore TLR4 (toll-like receptor 4).[1]
Other Notes
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di polisaccaridi disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Per una ricostituzione ottimale dei prodotti LPS, è necessaria un'agitazione intensa in vortex prima dell'uso, indipendentemente dal tipo di contenitore. Assicurarsi che la concentrazione della soluzione di conservazione sia di almeno 1 mg/ml. Si consigliano contenitori in borosilicato (silanizzati), ma si possono usare anche contenitori in polipropilene (PP).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L2630L4391L4005
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, cell based assay: suitable, ligand binding assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
biological source
Escherichia coli (O111:B4)
biological source
Escherichia coli (O55:B5)
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
H2O: 5 mg/mL, slightly hazy
solubility
water: soluble
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lipopolisaccaridi
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. Is the product sterile or would you recommend filtration before use in cells?
    1 answer
    1. This product is not sterile. Stock solutions may be filter-sterilized using a low protein binding membrane, such as PES (Polyethersulfone) membrane. Please see the link below to review product L6529, which is a sterile powder.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/l6529
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. I recently purchased this item and I would like to understand how lethal/toxic/dangerous is for humans once diluted to 0.5mg/ml. I would need to inject ip fish with a certain volume from that stock solution.
    1 answer
    1. Toxicological information, when available, is provided in section 11 of the safety data sheet. It is unclear which fish model is being used to study toxicity. Consulting scientific literature is recommended for these details. Below is some information that may be useful to address the question.
      https://www.sigmaaldrich.com/sds/sigma/l2880?userType=anonymous
      https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10934529.2012.695254
      https://www.mdpi.com/1420-3049/19/2/2390
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/clinical-testing-and-diagnostics-manufacturing/bacteriology/lipopolysaccharides?srsltid=AfmBOoo1e2mKmwy-vXjZvAmV-Epz80sS4TfN11C2ShOHlc0FPWkb9_2n
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  5. Hi, Can you provide the information regarding molecular weight of this LPS?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product has not been determined. In general, the molecular weight of native LPS may range from 1 – 4 million Daltons or higher. When treated with SDS and heat, the molecular weight of LPS may range from 50 to 100 kDa.
      Helpful?
  6. What is the number of acetyl groups attached to the lipid A moiety?
    1 answer
    1. The acyl chain length and number of acyl groups may vary between bacterial species. Certain researchers claim there are 6 acyl groups for LPS from this strain of bacteria. Please refer to those peer reviewed papers below for more information.
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0939641122002338#:~:text=%5B14%5D%2C%20%5B42%5D,in%20a%20single%20LPS%20structure.
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16934960/
      Helpful?
  7. Can you provide information on the solubility and solution stability of this product?
    1 answer
    1. LPS products in solution are expected to be stable in phosphate buffered saline at a concentration of 1 mg/mL when stored at 4 °C for at least one month. For long-term storage, it is recommended to use frozen aliquots. In order to prevent LPS binding to glass, it is advisable to store the solution in silanized containers. If glass containers are used, it is recommended to vortex the solutions for at least 30 minutes to dissolve any bound LPS.
      Helpful?
  8. Does the bacterial strain have specific information available, such as whether it originates from a private collection or if there is an associated ATCC number?
    1 answer
    1. Unfortunately, the specific strains used to make L2880 are considered proprietary.
      Helpful?
  9. hello, I was wondering what the best way to reconstitute this LPS is
    1 answer
    1. LPS products can be reconstituted in phosphate buffered saline at 1 mg/mL.
      Helpful?
  10. Which LPS grade should be used to induce neurotoxicity in rats?
    1 answer
    1. There is no Lipopolysaccharide product offered specifically for the induction of neurotoxicity in rats. Escherichia coli strain O55:B5 has been used to induce oligodendrocyte toxicity to evaluate the neuroprotective effects of certain compounds. In addition, Escherichia coli strain O111:B4 has been cited in the literature as suitable for LPS-induced neurotoxicity. For use with animal models, LPS purified by gel filtration is most commonly used to eliminate the risk of any residual solvents.
      Please see the links below to review the E. coli strains O111:B4 and O55:B5 that have been purified by gel filtration:
      Lipopolysaccharides – Glycobiology
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/research-and-disease-areas/cell-signaling/lipopolysaccharides
      Lipopolysaccharides – selection table
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/clinical-testing-and-diagnostics-manufacturing/bacteriology/lipopolysaccharides
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review