Documenti
MT51350072
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
3 mol/L KCl, volume 250 mL
Sinonimo/i:
electrode electrolyte
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350072
Volume
250 mL
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3