Documenti
MT51350032
Mettler-Toledo certified buffer
pH 4.01, volume 250 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350032
Volume
250 mL
pH
4.01
Categorie correlate
Descrizione generale
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3