Documenti fondamentali
MT51350006
Mettler-Toledo technical buffer
pH 7, volume 250 mL
Sinonimo/i:
liquid pH 7 buffer
Scegli un formato
250 ML
CHF 29.50
CHF 29.50
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 29.50
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
CHF 29.50
Spedizione prevista il02 giugno 2025
Sterilità
non-sterile
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350006
Volume
250 mL
pH
7
Descrizione generale
METTLER TOLEDO certified pH buffer solutions are traceable to NIST primary standards and come with a quality inspection certificate, which guarantees the stated values and traceability. We offer convenient package sizes from single-use 20 mL pouches to 20 L Cubitainers. Our variety packs of pH 4, 7 and 10 buffers are offered in both 20 mL pouches and convenient 500 mL bottles.
Caratteristiche e vantaggi
  • High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
  • Small volume packaging (single-use sachets) ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)