Documenti fondamentali
MT51350008
Mettler-Toledo technical buffer
pH 9.21, volume 250 mL
Scegli un formato
250 ML
CHF 29.50
CHF 29.50
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 29.50
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
CHF 29.50
Spedizione prevista il26 maggio 2025
Sterilità
non-sterile
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350008
Volume
250 mL
pH
9.21
Categorie correlate
Descrizione generale
METTLER TOLEDO certified pH buffer solutions are traceable to NIST primary standards and come with a quality inspection certificate, which guarantees the stated values and traceability. We offer convenient package sizes from single-use 20 mL pouches to 20 L Cubitainers. Our variety packs of pH 4, 7 and 10 buffers are offered in both 20 mL pouches and convenient 500 mL bottles.
Caratteristiche e vantaggi
  • High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
  • Small volume packaging (single-use sachets) ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)