Documenti fondamentali
MT51350104
Mettler-Toledo regeneration solution
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350104
Volume
25 mL
Descrizione generale
For regeneration of glass electrodes. Treatment time about 1 minute.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)