Documenti fondamentali
MT51350012
Mettler-Toledo technical buffer
pH 11, volume 250 mL
Scegli un formato
250 ML
CHF 29.50
CHF 29.50
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 29.50
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
CHF 29.50
Check Cart for Availability
Sterilità
non-sterile
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350012
Volume
250 mL
pH
11
Descrizione generale
METTLER TOLEDO certified pH buffer solutions are traceable to NIST primary standards and come with a quality inspection certificate, which guarantees the stated values and traceability. We offer convenient package sizes from single-use 20 mL pouches to 20 L Cubitainers. Our variety packs of pH 4, 7 and 10 buffers are offered in both 20 mL pouches and convenient 500 mL bottles.
Caratteristiche e vantaggi
  • High-quality Mettler-Toledo Rainbow I buffers for accurate sensor calibration and maintenance.
  • Small volume packaging (single-use sachets) ensures guaranteed fresh solutions and ease of use.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)