MT51350046
Mettler-Toledo certified buffer
pH 9.21, volume 6 x 250 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350046
Volume
6 x 250 mL
pH
9.21
Categorie correlate
Descrizione generale
The perfect product for regulated industries. These solutions are traceable to a certificate of an accredited body of DKD.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3