Documenti fondamentali
MT51302153
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 84 μs/cm, volume 250 mL
Sinonimo/i:
conductivity calibration standard
Scegli un formato
250 ML
CHF 59.50
CHF 59.50
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 59.50
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
CHF 59.50
Check Cart for Availability
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51302153
Volume
250 mL
Applicazioni
The Mettler-Toledo conductivity standard is ideal for accurate conductivity measurements.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)