Documenti fondamentali
MT51350054
Mettler-Toledo NIST/DIN buffer
pH 6.865
Scegli un formato
250 ML
CHF 35.70
CHF 35.70
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 35.70
About This Item
Codice UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
CHF 35.70
Check Cart for Availability
Sterilità
non-sterile
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Mettler-Toledo 51350054
Volume
250 mL
pH
6.865
Categorie correlate
Descrizione generale
Top Precision: buffers according to NIST and DIN 19266.
The NIST/DIN pH buffers are specified to three decimal places, e.g. 9.180, offering the highest possible pH precision. These buffers also come with a detailed test certificate and are only available in individual 250 mL bottles. Calibration cannot get better than this!
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)