M72803
2-Methylpiperidine
98%
Sinonimo/i:
α-Pipecoline, 2-Pipecoline, NSC 31047, NSC 462
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.445 (lit.)
P. ebollizione
118-119 °C/753 mmHg (lit.)
Densità
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCCCN1
InChI
1S/C6H13N/c1-6-4-2-3-5-7-6/h6-7H,2-5H2,1H3
NNWUEBIEOFQMSS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?