M72609
N-Methylpiperidine
99%
Sinonimo/i:
1-Methylpiperidine
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.4378 (lit.)
P. ebollizione
106-107 °C (lit.)
Densità
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H2,1H3
PAMIQIKDUOTOBW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- sp3 C-H Bond activation with ruthenium(II) catalysts and C(3)-alkylation of cyclic amines
- One-pot synthesis of Z-cinnamic acids
Reactant for synthesis of:
- Unsymmetrical ureas
- Antibacterial imidazolium, pyrrolidinium, and piperidinium salts
- C1-C16 segment of goniodomin A via palladium-catalyzed organostannane thioester coupling
- Multi-targeted inhibitors of insulin-like growth factor-1 receptor and members of ErbB-family receptor kinases
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
37.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.