M73206
4-Methylpiperidine
96%
Sinonimo/i:
γ-Pipecoline, 4-Pipecoline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. eboll.
124 °C (lit.)
Densità
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCNCC1
InChI
1S/C6H13N/c1-6-2-4-7-5-3-6/h6-7H,2-5H2,1H3
UZOFELREXGAFOI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- dimethyl bis(4-methylpiperidine-dithiocarbamato-S,S′)-tin(IV)
- (E)-4-(4′-methylpiperidino-N-alkoxy) stilbenes
- 4-methylpiperidinoalkylthio and 4-methylpiperidinoalkoxy derivatives of (E)-chalcone
It can also act as a deprotecting reagent for the removal of Fmoc group from amino acids during solid-phase peptide synthesis.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup