Key Documents
M6808
Sigma-Aldrich
Mesitaldehyde
contains ~0.1% Hydroquinone as stabilizer, 98%
Sinonimo/i:
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde, 2-Formyl-1,3,5-trimethylbenzene, 2-Formylmesitylene
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3C6H2CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
Beilstein:
1364114
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
contiene
~0.1% Hydroquinone as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.553 (lit.)
P. eboll.
237 °C (lit.)
Punto di fusione
10-12 °C (lit.)
Densità
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C10H12O/c1-7-4-8(2)10(6-11)9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
HIKRJHFHGKZKRI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter