102261
2,6-Dimethylcyclohexanone, mixture of isomers
98%
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
P. ebollizione
174-176 °C (lit.)
Densità
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CC1CCCC(C)C1=O
InChI
1S/C8H14O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h6-7H,3-5H2,1-2H3
AILVYPLQKCQNJC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?