M29355
2-Methylanisole
99%
Sinonimo/i:
2-Methyl-1-methoxybenzene, o-Cresol methyl ether, o-Cresyl methyl ether, o-Methoxytoluene, o-Methylanisole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.516 (lit.)
P. eboll.
170-172 °C (lit.)
Densità
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10O/c1-7-5-3-4-6-8(7)9-2/h3-6H,1-2H3
DTFKRVXLBCAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup